ContactUsLinkComponent
Citronensäure, wasserfrei ≥96%, körnig, nach Ph. Eur. getestet, Fluka™
  03878-1KG
 :  
undefined
Citronensäure, wasserfrei ≥96%, körnig, nach Ph. Eur. getestet, Fluka™
  03878-1KG
 :  
  • Packung:
    Kst.-Flasche, weite Öffnung
  • VE:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • pKa :
    (1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
  • Identity (IR):
    complying
  • Assay (calculated on the anhydrous basis):
    99.5 - 100.5 %
  • Appearance of the solution:
    complying
  • Sulfated ash:
    Max. 0.1 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 1.0 %
  • Oxalate (as Oxalic acid):
    Max. 360 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 150 ppm
  • Reaction against H₂SO₄:
    complying
  • Residual solvents:
    complying
  • calcium (Ca):
    Max. 0.005 %
  • cobalt (Co):
    Max. 0.002 %
  • copper (Cu):
    Max. 0.005 %
  • iron (Fe):
    Max. 0.001 %
  • potassium (K):
    Max. 0.01 %
  • magnesium (Mg):
    Max. 0.005 %
  • manganese (Mn):
    Max. 0.002 %
  • sodium (Na):
    Max. 0.05 %
  • vanadium (V):
    Max. 0.001 %
  • zirconium (Zr):
    Max. 0.001 %
  • chloride (Cl):
    Max. 0.001 %
  • total N:
    Max. 0.002 %
 :
 :192.13 g/mol
 :13,02350
 :310 °C (1013 hPa)
 :153-159 °C
 :153…159 °C
 :1.67 g/cm³ (20 °C)
 :Raumtemperatur
 :201-069-1
 :01-2119457026-42-0000
 :GHS07
 :77-92-9
 :HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
 :MFCD00011669