Citronensäure
MOLEM70275644
: Molekula
:
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg
- Seq:4024
:
:192.13 g/mol
:13,02350
:310 °C (1013 hPa)
:149…151 °C
:1.665 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:201-069-1
:01-2119457026-42-0000
:GHS07
:77-92-9
:HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
:MFCD00011669