Citronensäure, wasserfrei ≥99,5%, kristallines Pulver für die Elektrophorese
Katalognr. ICNA04800681
Anbieter: MP Biomedicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg
- Seq:4024
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Synonyms:β-Hydroxytricarballylic Acid; Citreoviridin
- Form:White Crystalline Powder
- Storage:Store at room temperature (15 to 30 °C)
- Heavy Metals:10 ppm
- pH:1 - 3 (5% aq soln) (Lit.)
- pka:(1) 3,13, (2) 4,76, (3) 6,4
- Residue on Ignition:0,05%
- Water Content:0,5%
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:192.13 g/mol
Merck-Index:13,02350
Siedepunkt:310 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:149…151 °C
Dichte:1.665 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:201-069-1
ERREICHEN:01-2119457026-42-0000
:GHS07
CAS-Nummer:77-92-9
Formel:HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MDL-Nummer:MFCD00011669