AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
Ammoniumacetat
Anbieter:  EUROCLONE
Zertifikate
Ammoniumacetat
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetic acid ammonium salt
  • CAS Nummer:631-61-8
  • Formel:H₃CCOONH₄
  • MDL-Nummer:MFCD00013066
  • Molekulargewicht:77.08 g/mol
  • Merck-Index:13,00495
  • Schmelzender Platingehalt:114 °C
  • Dichte:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:136 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:211-162-9
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1 KIT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Glasflasche für Feststoffe
    250 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 164.00
    SFr. 164.00
    1 * 250 g
       SFr. 164.00
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg