Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Undecansäure

Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Catalog # MAYA1165
Supplier:   MATREYA
Undecansäure
Catalog # MAYA1165
Supplier:  MATREYA
CAS Number:  112-37-8
Undecansäure

Glasflasche für Feststoffe, 100 mg

CAS Number:  112-37-8
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyms:  Hendecanoic acid, Undecylic acid
  • CAS Number:112-37-8
  • Formula:C₁₁H₂₂O₂
  • MDL Number:MFCD00002730
  • Molecular Weight:186.29 g/mol
  • Boiling Pt:228 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:30 °C
  • Density:0,89 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:203-964-2
Specifications

Specifications

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 mg

Specifications