Tridecansäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. MAYA1161
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
- CAS Nummer:638-53-9
- Formel:C₁₃H₂₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002741
- Molekulargewicht:214.35 g/mol
- Siedepunkt:308 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:41,5 °C
- Dichte:1,025 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
- EINECS:211-341-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg