Lignocerinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. MAYA1037
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Tetracosanoic acid
- CAS Nummer:557-59-5
- Formel:C₂₄H₄₈O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002810
- Molekulargewicht:368.64 g/mol
- Merck-Index:13,05509
- Siedepunkt:406 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:87 °C
- Dichte:0,8207 g/cm³ (100 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-180-7
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg