AuftragsverfolgungKontakt
Pentadecansäure
Pentadecansäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Catalog # MAYA1012
Supplier:   MATREYA
Pentadecansäure
Catalog # MAYA1012
Supplier:  MATREYA
CAS Number:  1002-84-2
Pentadecansäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Number:  1002-84-2
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
  • CAS Number:1002-84-2
  • Formula:C₁₅H₃₀O₂
  • MDL Number:MFCD00002745
  • Molecular Weight:242.4 g/mol
  • Boiling Pt:339 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:51…53 °C
  • Density:0,8496 g/cm³ (70 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:213-693-1
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g