AuftragsverfolgungKontakt
Pentadecansäure ≥99% | Avantor
Pentadecansäure ≥99%
Pentadecansäure ≥99%
Zertifikate
Pentadecansäure ≥99%
Pentadecansäure ≥99%
3 Varianten
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 1002-84-2 Molecular Formula: C15H30O2 Formula Weight: 242.40 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-54° Boiling Point: 257°/100mm Beilstein Reference: 1773831 MDL No.: MFCD00002745
Synonyme:  Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
  • CAS Nummer:1002-84-2
  • Formel:C₁₅H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002745
  • Molekulargewicht:242.4 g/mol
  • Siedepunkt:257 °C (100 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:51…54 °C
  • Dichte:0,8496 g/cm³ (70 °C)
  • Blitz Pt:110 °C (230 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:213-693-1
Product Family Options
Produktinformationen