AuftragsverfolgungKontakt
Pentadecansäure 99% | Avantor
Pentadecansäure 99%
Zertifikate
Pentadecansäure 99%
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
  • CAS Nummer:1002-84-2
  • Formel:C₁₅H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002745
  • Molekulargewicht:242.4 g/mol
  • Siedepunkt:339 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:51…53 °C
  • Dichte:0,8496 g/cm³ (70 °C)
  • Blitz Pt:>110 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:213-693-1
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to off-white Powder or crystals or flakes and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Titration with NaOH:
    ≥98.5 %
  • Specific optical rotation:
    -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)
Product Family Options
Produktinformationen
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.