Pelargonsäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. MAYA1163
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
- CAS Nummer:112-05-0
- Formel:C₉H₁₈O₂
- MDL-Nummer:MFCD00004433
- Molekulargewicht:158.24 g/mol
- Merck-Index:12,07198
- Siedepunkt:253 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:12 °C
- Dichte:0,9055 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:133 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:203-931-2
- UN:3265
- ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



