Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Capronsäure, Supelco®

Glasflasche, 5 mL
Katalognr. 21529-5ML
Ätzend
Anbieter:   Merck
Capronsäure, Supelco®
Katalognr. 21529-5ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  142-62-1
Capronsäure, Supelco®
Capronsäure, Supelco®

Glasflasche, 5 mL

CAS Nummer:  142-62-1
Preis
190.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexanoic acid
  • CAS Nummer:142-62-1
  • Formel:C₆H₁₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004421
  • Molekulargewicht:116.16 g/mol
  • Merck-Index:13,01765
  • Siedepunkt:202 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–4,8 °C
  • Dichte:0,9276 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:102 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2829
  • ADR:8,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:205-550-7
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 mL

Technische Daten