AuftragsverfolgungKontakt
Palmitinsäure | Avantor
Palmitinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. MAYA1014
Anbieter:   MATREYA
Palmitinsäure
Katalognr. MAYA1014
Anbieter:  MATREYA
CAS Nummer:  57-10-3
Palmitinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  57-10-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
  • CAS Nummer:57-10-3
  • Formel:C₁₆H₃₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002747
  • Molekulargewicht:256.43 g/mol
  • Merck-Index:13,07064
  • Siedepunkt:352 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:61…63 °C
  • Dichte:0,853 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-312-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g