Palmitinsäure, Millipore®
Kunststoffflasche für Feststoffe, 25 g
Catalog # 506345-25
Supplier: Merck Millipore (Calbiochem)
Palmitinsäure, Millipore®
Catalog # 506345-25
Supplier: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS Number: 57-10-3
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
- CAS Number:57-10-3
- Formula:C₁₆H₃₂O₂
- MDL Number:MFCD00002747
- Molecular Weight:256.43 g/mol
- Merck Index:13,07064
- Boiling Pt:352 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:61…63 °C
- Density:0,853 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:200-312-9
Specifications
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:25 g