Cerotinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 25 mg
Katalognr. MAYA1251
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Cerotic acid, Hexacosanoic acid
- CAS Nummer:506-46-7
- Formel:C₂₆H₅₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002811
- Molekulargewicht:396.7 g/mol
- Siedepunkt:419 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:76…77 °C
- Dichte:0,8198 g/cm³ (100 °C)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:208-040-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 mg
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



