Heptansäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. MAYA1196
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Heptylic acid, Enanthic acid
- CAS Nummer:111-14-8
- Formel:C₇H₁₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00004426
- Molekulargewicht:130.19 g/mol
- Merck-Index:13,04680
- Siedepunkt:223 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–10 °C
- Dichte:0,92 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:>110 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-838-7
- UN:3265
- ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



