AuftragsverfolgungKontakt
Margarinsäure | Avantor
Margarinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. MAYA1018
Reizend
Anbieter:   MATREYA
Margarinsäure
Katalognr. MAYA1018
Anbieter:  MATREYA
CAS Nummer:  506-12-7
Margarinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  506-12-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Heptadecanoic acid, Heptadecylic acid
  • CAS Nummer:506-12-7
  • Formel:C₁₇H₃₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002751
  • Molekulargewicht:270.46 g/mol
  • Merck-Index:13,05775
  • Siedepunkt:364 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:63 °C
  • Dichte:1,02 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-027-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g
Technische Daten