Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Heneicosansäure | Avantor

Heneicosansäure

Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. MAYA1241
Reizend
Anbieter:   MATREYA
Heneicosansäure
Katalognr. MAYA1241
Anbieter:  MATREYA
CAS Nummer:  2363-71-5
Heneicosansäure

Glasflasche für Feststoffe, 100 mg

CAS Nummer:  2363-71-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  Henicosanoic acid
  • CAS Nummer:2363-71-5
  • Formel:C₂₁H₄₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002805
  • Molekulargewicht:326.56 g/mol
  • Siedepunkt:384 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:74…76 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:219-113-3
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 mg

Technische Daten