Arachinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. ROTH8736.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
- CAS Nummer:506-30-9
- Formel:C₂₀H₄₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002755
- Molekulargewicht:312.54 g/mol
- Merck-Index:12,00802
- Siedepunkt:328 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:75,5 °C
- Dichte:0,824 g/cm³ (100 °C) (Lit.)
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
- EINECS:208-031-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g



