AuftragsverfolgungKontakt
Arachinsäure
Arachinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Catalog # MOLE13447401-5G
Marketsource
Supplier:   Molekula
Arachinsäure
Catalog # MOLE13447401-5G
Supplier:  Molekula
Marketsource
CAS Number:  506-30-9
Arachinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Number:  506-30-9
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
  • CAS Number:506-30-9
  • Formula:C₂₀H₄₀O₂
  • MDL Number:MFCD00002755
  • Molecular Weight:312.54 g/mol
  • Merck Index:12,00802
  • Boiling Pt:328 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:75,5 °C
  • Density:0,824 g/cm³ (100 °C) (Lit.)
  • Storage Temperature:Gefrierschrank
  • EINECS:208-031-3
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g