Behensäure
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
Katalognr. MAYA1035
Anbieter: MATREYA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Docosanoic acid
- CAS Nummer:112-85-6
- Formel:C₂₂H₄₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002807
- Molekulargewicht:340.59 g/mol
- Merck-Index:13,01024
- Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:80 °C
- Dichte:0,8221 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-010-8
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 mg