Ethylacetat ≥98,5%
Kst.-Flasche, 1 kg
Supplier: Molekula
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
- CAS Number:141-78-6
- Formula:CH₃COOC₂H₅
- MDL Number:MFCD00009171
- Molecular Weight:88.11 g/mol
- Merck Index:13,03792
- Boiling Pt:77,1 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:–83 °C
- Density:0,902 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–4 °C
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:205-500-4
- UN:1173
- ADR:3,II
- REACH:01-2119475103-46
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:1 kg
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.