Ethylacetat
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: Acetic acid ethyl ester
- CAS Nummer:141-78-6
- Formel:CH₃COOC₂H₅
- MDL-Nummer:MFCD00009171
- Molekulargewicht:88.11 g/mol
- Merck-Index:13,03792
- Siedepunkt:77,1 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–83 °C
- Dichte:0,902 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:–4 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-500-4
- UN:1173
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119475103-46
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: Acetic acid ethyl ester
- CAS Nummer:141-78-6
- Formel:CH₃COOC₂H₅
- MDL-Nummer:MFCD00009171
- Molekulargewicht:88.11 g/mol
- Merck-Index:13,03792
- Siedepunkt:77,1 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–83 °C
- Dichte:0,902 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:–4 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-500-4
- UN:1173
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119475103-46
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



