Acetylaceton ≥99%, TECHNICAL
Katalognr. 20081.298
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:Min. 99 %
- Refractive index (20°C):1.450 - 1.452
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:100.12 g/mol
Merck-Index:13,00083
Siedepunkt:140.4 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:–23 °C
Dichte:0.96945 g/cm³ (20 °C)
Blitz Pt:30 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:204-634-0
UN:2310
ADR:3 (6.1),III
:GHS02
:GHS07
CAS-Nummer:123-54-6
Formel:CH₃COCH₂COCH₃
MDL-Nummer:MFCD00008787