Aceton
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. ROTHT161.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- CAS Nummer:67-64-1
- Formel:CH₃COCH₃
- MDL-Nummer:MFCD00008765
- Molekulargewicht:58.08 g/mol
- Merck-Index:13,00067
- Siedepunkt:56,2 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–95,4 °C
- Dichte:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:<–20 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119471330-49
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L
- Cat. No.:ROTHT161.1
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt