AuftragsverfolgungKontakt
Aceton
Aceton
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. FISHA/0606/17
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   FISHER CONTAINER
Aceton
Katalognr. FISHA/0606/17
Anbieter:  FISHER CONTAINER
CAS Nummer:  67-64-1
Aceton
Aceton
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  67-64-1
Preis
SFr. 235.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008765
  • Molekulargewicht:58.08 g/mol
  • Merck-Index:13,00067
  • Siedepunkt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–95,4 °C
  • Dichte:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:<–20 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119471330-49
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    FISHA/0606/17
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.