Sedimentierröhrchen
Sedimentierröhrchen, 16×105 mm, 3000×g, 1000/Beutel, 2 Beutel/Packung
Katalognr. 212-0185
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, glasklar.
- Konischem Unterteil.
Technische Daten
- Ø×L:16×105 mm
- Verpackt:1000/Beutel, 2 Beutel/Packung
- Bezeichnung:Sedimentierröhrchen
- RZB max.:3000×g