2-Hexanon, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
02473-5ML
: Merck
: Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
- :591-78-6
- :C₆H₁₂O
- :MFCD00009482
- :100.16 g/mol
- :13,06060
- :127 °C (1013 hPa)
- :–56,9 °C
- :0,812 g/cm³ (20 °C)
- :31 °C
- :Raumtemperatur
- :1224
- :3,III
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- :209-731-1
- Packung:Glasflasche
- VE:5 mL