Triethylammoniumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. MOLE16002121-1KG
Marketsource
Anbieter: Molekula
Triethylammoniumchlorid
Katalognr. MOLE16002121-1KG
Anbieter: Molekula
Marketsource
CAS Nummer: 554-68-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Triethylamine hydrochloride
- CAS Nummer:554-68-7
- Formel:C₆H₁₆ClN
- MDL-Nummer:MFCD00012500
- Molekulargewicht:137.65 g/mol
- Dichte:0,7637 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:209-067-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg