Natriumtriacetoxyborhydrid, Sigma-Aldrich®
Anbieter: Merck
Über diesen Artikel
- CAS Nummer:56553-60-7
- Formel:C₆H₁₀BNaO₆
- MDL-Nummer:MFCD00012211
- Molekulargewicht:211.94 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:114…118 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:3396
- ADR:4.3 (4.1),II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
2 Varianten
Product Details & Documents
- CAS Nummer:56553-60-7
- Formel:C₆H₁₀BNaO₆
- MDL-Nummer:MFCD00012211
- Molekulargewicht:211.94 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:114…118 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:3396
- ADR:4.3 (4.1),II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
Dokumente
msds_843705
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Melting Point:110 - 114 °C
- Molar Mass:211.94 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen