AuftragsverfolgungKontakt
2-Decanon, Supelco®
2-Decanon, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Katalognr. 68228-5ML
Anbieter:   Merck
2-Decanon, Supelco®
Katalognr. 68228-5ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  693-54-9
2-Decanon, Supelco®
2-Decanon, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
CAS Nummer:  693-54-9
Preis
SFr. 106.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Decan-2-one
  • CAS Nummer:693-54-9
  • Formel:C₁₀H₂₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00009571
  • Molekulargewicht:156.27 g/mol
  • Siedepunkt:211 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:3 °C
  • Dichte:0,82 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:211-752-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 mL