Pestizid- Referenzstandard, Pentachlorphenol 10 µg/ml in Methanol
Catalog # EHERL15970000ME
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:87-86-5
- Bezeichnung:Pentachlorphenol 10 µg/ml in Methanol
- Formel:C₆HCl₅O
- Bezeichnung:Pentachlorophenol