Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Organischer Referenzstandard, Coronen 10 µg/ml in Cyclohexan
Organischer Referenzstandard, Coronen 10 µg/ml in Cyclohexan
EHERL20675000CY
:
EHRENSTORFER
:
Organischer Referenzstandard, Coronen 10 µg/ml in Cyclohexan
EHERL20675000CY
:
EHRENSTORFER
:
Packung:
Glasflasche
VE:
10 mL
CAS Nr.:
191-07-1
Bezeichnung:
Coronen 10 µg/ml in Cyclohexan
Environmentally Preferable:
Formel:
C₂₄H₁₂
Bezeichnung:
Coronene