Pestizid- Referenzstandard, 2,3,4,5,6-Pentachloranilin 100 µg/ml in Cyclohexan
Catalog # EHERXA15940000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:527-20-8
- Bezeichnung:2,3,4,5,6-Pentachloranilin 100 µg/ml in Cyclohexan
- Formel:C₆H₂Cl₅N
- Bezeichnung:2,3,4,5,6-Pentachloroaniline