5-Brom-1-indanon
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
- CAS Nummer:34598-49-7
- Formel:C₉H₇BrO
- MDL-Nummer:MFCD00082718
- Molekulargewicht:211.06 g/mol
- Siedepunkt:280 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:126…127 °C
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
- CAS Nummer:34598-49-7
- Formel:C₉H₇BrO
- MDL-Nummer:MFCD00082718
- Molekulargewicht:211.06 g/mol
- Siedepunkt:280 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:126…127 °C
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource