4-Bromchinolin
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Über diesen Artikel
- CAS Nummer:3964-04-3
- Formel:C₉H₆BrN
- MDL-Nummer:MFCD07644514
- Molekulargewicht:208.06
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- UN:3261
- ADR:8,II
3 Varianten
Product Details & Documents
- CAS Nummer:3964-04-3
- Formel:C₉H₆BrN
- MDL-Nummer:MFCD07644514
- Molekulargewicht:208.06
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- UN:3261
- ADR:8,II
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:Marketsource
Mehr
Specifications
Cat. No.COBBOT-8087-1GMarketsource - Spezifikationen:Marketsource
Mehr
Specifications
Cat. No.COBBOT-8087-5GMarketsource - Spezifikationen:Marketsource
Mehr
Specifications
Cat. No.COBBOT-8087-25GMarketsource
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



