Organischer Referenzstandard, p-Kresol 100 µg/ml in Cyclohexan
Katalognr. EHERXA15140400CY
Anbieter: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:106-44-5
- Bezeichnung:p-Kresol 100 µg/ml in Cyclohexan
- Formel:C₇H₈O
- Bezeichnung:p-Cresol