3-Fluor-4-nitrophenol
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Direkt zu
Über diesen Artikel
- CAS Nummer:394-41-2
- Formel:C₆H₄FNO₃
- MDL-Nummer:MFCD00041251
- Molekulargewicht:157.1 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:90…92 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:206-895-6
3 Varianten
Product Details & Documents
- CAS Nummer:394-41-2
- Formel:C₆H₄FNO₃
- MDL-Nummer:MFCD00041251
- Molekulargewicht:157.1 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:90…92 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:206-895-6
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource