4-Brombenzonitril
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: p-Bromobenzonitrile
- CAS Nummer:623-00-7
- Formel:C₇H₄BrN
- MDL-Nummer:MFCD00001811
- Molekulargewicht:182.02 g/mol
- Siedepunkt:236 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:∼90 °C
- Dichte:1,562 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:130 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:210-764-9
- UN:3439
- ADR:6.1,III
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: p-Bromobenzonitrile
- CAS Nummer:623-00-7
- Formel:C₇H₄BrN
- MDL-Nummer:MFCD00001811
- Molekulargewicht:182.02 g/mol
- Siedepunkt:236 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:∼90 °C
- Dichte:1,562 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:130 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:210-764-9
- UN:3439
- ADR:6.1,III
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource