Pestizid- Referenzstandard, 3-Chloranilin 100 µg/ml in Methanol
Katalognr. EHERXA11351000ME
Anbieter: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:108-42-9
- Bezeichnung:3-Chloranilin 100 µg/ml in Methanol
- Formel:C₆H₆ClN
- Bezeichnung:3-Chloroaniline