Organischer Referenzstandard, 2,4-Dinitrotoluol 100 µg/ml in Acetonitril
EHERXA12786200AL
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:121-14-2
- Bezeichnung:2,4-Dinitrotoluol 100 µg/ml in Acetonitril
- Formel:C₇H₆N₂O₄
- Bezeichnung:2,4-Dinitrotoluene