Objektträgerkästen
Weiß, PP, 10, 45×90 mm
Katalognr. BRND476900
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Runder Objektträgerbehälter in robuster Ausführung.
- Schraubdeckel mit Nippel
- Zur Aufbewahrung und zum Versand von 5 dicken oder 10 dünnen Objektträgern
- Bei geöffnetem Deckel ragen die Objektträger etwa 10 mm heraus, um ein einfaches Herausnehmen zu gewährleisten
Technische Daten
- Ø×H:45×90 mm
- Anzahl Objektträger:10
- Farbe:Weiß
- Material:PP