1,1,2,2-Tetrabromethan, Sigma-Aldrich®
1.00034.1000
: Merck
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
- Solubility:0.68 g/l (25 °C)
- Melting Point:-1 °C
- Molar Mass:345.65 g/mol
- Boiling Point:119 °C (20 hPa)
- Vapor Pressure:0.03 - 0.13 hPa (20 °C)
- Density:2.96 g/cm3 (25 °C)
- Ignition Point:335 °C
- Synonyms:TBE, Muthmanns liquid, Acetylene tetrabromide
- Hill Formula:C2H2Br4
- Chemical Formula:Br2CHCHBr2
:
:345.65 g/mol
:13,09261
:244 °C (1013 hPa)
:–1 °C
:2,9656 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:201-191-5
:2504
:6.1,III
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
:GHS06
:79-27-6
:Br₂HCCHBr₂
:MFCD00000133