AuftragsverfolgungKontakt
Aluminiumchlorid Hexahydrat | Avantor
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLE26726139-100G
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Katalognr. MOLE26726139-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  7784-13-6
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  7784-13-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Aluminum chloride hexahydrate
  • CAS Nummer:7784-13-6
  • Formel:AlCl₃·6H₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00149134
  • Molekulargewicht:241.43 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:∼100 °C
  • Dichte:2,39 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-208-1
  • UN:3260
  • ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g