ContactUsLinkComponent
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
N° de catalogue MOLE11137082-1KG
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
N° de catalogue MOLE11137082-1KG
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :241.95 g/mol
Index Merck:13,08718
Point de fusion:687 °C
Densité:3.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Raumtemperatur
EINECS:231-551-7
Numéro CAS:10102-40-6
Formule:Na₂MoO₄·2H₂O
Numéro MDL:MFCD00149170