di-Natriumtetraborat Decahydrat 99,5-105,0% ACS
40114.36
:
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:500 g
- Seq:3645
:1303-96-4
:
:Na₂B₄O₇·10H₂O
:MFCD00149193
:381.37 g/mol
:14,8590
:320 °C (1013 hPa)
:75 °C
:1,73
:Raumtemperatur
:215-540-4
:01-2119490790-32
:GHS08