ContactUsLinkComponent
Silbernitrat 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Irritant
Environment
Silbernitrat 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Katalognr. 30488.292
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Irritant
Environment
Silbernitrat 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Katalognr. 30488.292
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.08533 - 0.08567 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
Specification Test Results
About this item
 :
 :169.87 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-853-9
UN:3082
ADR:9,III
 :GHS07
 :GHS09
CAS Number:7761-88-8
Formula:AgNO₃
MDL Number:MFCD00003414