ContactUsLinkComponent
Umfeld
Silbernitrat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Katalognr. 30476.291
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Umfeld
Silbernitrat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Katalognr. 30476.291
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • NIST traceable:
    Confirmed
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.00998 - 0.01002 mol/l
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :169.87 g/mol
Dichte:1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-853-9
UN:3082
ADR:9,III
 :GHS09
CAS-Nummer:7761-88-8
Formel:AgNO₃
MDL-Nummer:MFCD00003414