Schwefelsäure 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
191675A
:
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:2,5 L
- Seq:5096
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):2.495 - 2.505 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
:
:98.08 g/mol
:1,146 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:231-639-5
:2796
:8,II
:GHS05
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589