Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Catalog # 4701.
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:500 mL
- Seq:2725
Specifications
Specification Test Results
- Titer (N):4.990-5.010
Specification Test Results
About this item
:
:98.08 g/mol
Density:1,146 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589